Learn More
2,6-Dimetilmorfolina, 97 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
11916811 25 g 25 GR
11926811 100 g 100 GR
2 options
Código de producto. 11916811
Marca: Thermo Scientific Acros 155340250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-91-3 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-91-3
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Clave InChI HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
PubChem CID 110862
Nombre IUPAC 2,6-dimetilmorfolina
SMILES CC1CNCC(O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethylmorpholine
Punto de fusión -85.0°C
Densidad 0.9350g/mL
Punto de ebullición 147.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (mixture of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.935
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylmorpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.