Learn More
2,6-dimetilciclohexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylcyclohexanol |
| CAS | 5337-72-4 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CCCC(C)C1O |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetilciclohexano-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.212 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.12 |