Learn More
2,6-Dimetilciclohexanol, 99 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10673363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10673363 5 g Frasco de vidrio 5 g
10322633 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10673363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149810050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5337-72-4 | C8H16O | 128.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5337-72-4
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Número MDL MFCD00001502
Clave InChI MOISVRZIQDQVPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexyl alcohol, ambsclk-255, cyclohexanol,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-cyclohexanol, acmc-20ao81, 2,6-dimethylcyclohexanol,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-ol, 2,6-dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
PubChem CID 21428
Nombre IUPAC 2,6-dimetilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCCC(C1O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethylcyclohexanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 174.4°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H9OH
Índice de refracción 1.4585 to 1.4615
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 18
Gravedad específica 0.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.