Learn More
Cloruro de 2,6-dimetilbencilo, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15535976 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15535976 100 g 100 g
15515976 5 g 5 g
15525976 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15535976 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457471000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5402-60-8
Fórmula molecular C9H11Cl
Peso molecular (g/mol) 154.64
Clave InChI HPVRFWQMBYLJRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylbenzylchloride, 2,6-dimethyl benzylchloride, 1-chloromethyl-2,6-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl-benzene, 2-chloromethyl-m-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl, 2, 6-dimethylbenzyl chloride
PubChem CID 221154
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylbenzyl chloride
Punto de fusión 33.0°C
Punto de ebullición 100°C (2.0 kPa)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.64
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.