Learn More
Bromuro de 2,6-dimetilbencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylbenzyl bromide |
| CAS | 83902-02-7 |
| Fórmula molecular | C9H11Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Bromomethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Br/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1CBr |
| Nombre IUPAC | 2-(bromometil)-1,3-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 199.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0044 |