Learn More
2,6-Dimetilbenzonitrilo, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10501852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10501852 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10501852 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355590010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethylbenzonitrile
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
CAS 6575-13-9
% mín. CAS 98.5
Color Beige
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula molecular C9H9N
Número MDL MFCD00037166
Sinónimo benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
Clave InChI QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
Nombre IUPAC 2,6-Dimetilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 131.18
PubChem CID 81057
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylbenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.