Learn More
2,6-Dimethylbenzonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15575076 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15575076 5 g 5 g
15325736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15575076 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355590050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6575-13-9
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Clave InChI QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
PubChem CID 81057
Nombre IUPAC 2,6-Dimetilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylbenzonitrile
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylbenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.