Learn More
2,6-Dimetilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451778 25 g 25 g
11431778 1 g 1 g
11441778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14461.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6575-13-9 | C9H9N | 131.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-13-9
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00037166
Clave InChI QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
PubChem CID 81057
Nombre IUPAC 2,6-Dimetilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylbenzonitrile
Punto de fusión 88°C to 92°C
Cantidad 25 g
Olor Almond-like
Beilstein 1932523
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.