Learn More
2,6-Dimetilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431778 1 g 1 g
11441778 5 g 5 g
11451778 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14461.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6575-13-9 | C9H9N | 131.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6575-13-9
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00037166
Clave InChI QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
PubChem CID 81057
Nombre IUPAC 2,6-Dimetilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylbenzonitrile
Punto de fusión 88°C to 92°C
Cantidad 1 g
Olor Almond-like
Beilstein 1932523
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 97%