Learn More
Ácido 2,6-dimetilbenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447257 25 g 25 g
11427257 1 g 1 g
11437257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15014.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 632-46-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-46-2
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00002483
Clave InChI HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzoicacid, 2,6-dimethyl-benzoic acid, vic-m-xylylic acid, 2,6-dimethyl benzoic acid, m-xylene-2-carboxylic acid, 2,6-dimethylbenzene carboxylic acid, benzoic acid, 2,6-dimethyl-7ci,8ci,9ci, zlchem 286, vic.-m-xylylic acid
PubChem CID 12439
ChEBI CHEBI:64827
Nombre IUPAC Ácido 2,6-dimetilbenzoico
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 114°C to 117°C
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Beilstein 1863791
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥98%