Learn More
Ácido 2,6-dimetilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480468 1 g 1 g
11490468 5 g 5 g
11400478 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24613.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100379-00-8 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
It is used as a reagent for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions, Pd-catalyzed homocouplings, Rhodium(I)-catalyzed 1,4-addition reactions. It is used in the preparation of protein kinase inhibitors, G Protein-Coupled Receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para reacciones de acoplamiento de Suzuki-Miyaura catalizadas por paladio, homoacoplamientos catalizados por Pd, reacciones de adición 1,4 catalizadas por rodio(I). Se utiliza en la preparación de inhibidores de la proteína quinasa, receptor acoplado a proteína G.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100379-00-8
Fórmula molecular C8H11BO2
Peso molecular (g/mol) 149.98
Número MDL MFCD01009693
Clave InChI ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
PubChem CID 583322
Nombre IUPAC Ácido (2,6-dimetilfenil) borónico
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 120°C to 126°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza 97%