Learn More
2,6-dimetilantraquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylanthraquinone |
| CAS | 3837-38-5 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O2/c1-9-3-5-11-13(7-9)15(17)12-6-4-10(2)8-14(12)16(11)18/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc2C(=O)c3cc(C)ccc3C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetilantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 236.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0837 |