Learn More
2,6-dimetilantraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylanthracene |
| CAS | 613-26-3 |
| Fórmula molecular | C16 H14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14/c1-11-3-5-13-10-16-8-12(2)4-6-14(16)9-15(13)7-11/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc2cc3cc(C)ccc3cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetilantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 206.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1096 |