Learn More
2,6-Dimetilanisol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464267 25 g 25 g
11474267 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20365.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1004-66-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
2,6-Dimethylanisole is used as a pharmaceutical intermediate. Methoxymetacyclophanes is prepared from 2,6-dimethylanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dimetilanisol se utiliza como producto intermedio farmacéutico. El metoximetaciclofano se prepara a partir de 2,6-dimetilanisol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1004-66-6
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00008380
Clave InChI GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylanisole, 2-methoxy-m-xylene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-methoxybenzene, pubchem4115, 2,6-dimethyl anisole, acmc-1buuc, ksc493q8r, 2,6-dimethylphenyl methyl ether
PubChem CID 66088
Nombre IUPAC 2-metoxi-1,3-dimetilbenceno
SMILES COC1=C(C)C=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylanisole
Densidad 0.962
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.503
Beilstein 1858509
Punto de ebullición 181°C to 182°C
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥98%