Learn More
2,6-Dimetilanilina, TRC
Código de producto. 17983315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983315 1 g 1 g
17904205 10 g 10 g
17944305 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4621951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-62-7
Fórmula molecular C8 H11 N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Sinónimo 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
Nombre IUPAC 2,6-dimetilanilina
SMILES Cc1cccc(C)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylaniline
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891
Porcentaje de pureza >95%