Learn More
2,6-Dimethylaniline, TRC
Código de producto. 17904205
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904205 10 g 10 g
17944305 100 g 100 g
17983315 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17904205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46219510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-62-7
Fórmula molecular C8 H11 N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Sinónimo 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
Nombre IUPAC 2,6-dimethylaniline
SMILES Cc1cccc(C)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylaniline
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891
Porcentaje de pureza >95%