Learn More
2,6-Dimetilanilina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30008087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008087 1 g 1 g
30009721 25 mg 25 miligramos
30007265 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4622001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21436-98-6
Fórmula molecular C8 H11 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 157.64
Sinónimo Benzenamine, 2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2,6-Xylidine, hydrochloride (8CI), Benzenamine, 2,6-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2,6-Dimethylaniline hydrochloride, 2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
Nombre IUPAC 2,6-dimetilanilina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-dimethylaniline hydrochloride
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0658
Porcentaje de pureza >95%