Learn More
Clorhidrato de 2,6-dimetilanilina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2,6-dimetilanilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-dimethylaniline hydrochloride |
| CAS | 21436-98-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-dimethylaniline hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H11 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,6-Dimethylaniline Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Lidocaine Imp. A (EP), Ropivacaine USP Related Compound A, Ropivacaine USP RC A, Ropivacaine Related Compound A as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Lidocaine Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1cccc(C)c1N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2,6-dimetilanilina |
| Mostrar más |