Learn More
2,6-dimetilanilina-d9, TRC
Código de producto. 30386864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30386864 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30386864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46219810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylaniline-d9
CAS 1021325-45-0
Fórmula molecular C8 D9 H2 N
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-di(methyl-d3)- (ACI), 2,6-Di(methyl-d3)benzen-3,4,5-d3-amine (ACI), 2,6-Dimethylaniline-d9, 2,6-Dimethylaniline-D9, 2,6-Di(methyl-d3)aniline-3,4,5-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c(N)c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 3,4,5-trideuterio-2,6-bis(trideuteriometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 130.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1456