Learn More
2,6-dimetilanilina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylaniline-d9 |
| CAS | 1021325-45-0 |
| Fórmula molecular | C8 D9 H2 N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-di(methyl-d3)- (ACI), 2,6-Di(methyl-d3)benzen-3,4,5-d3-amine (ACI), 2,6-Dimethylaniline-d9, 2,6-Dimethylaniline-D9, 2,6-Di(methyl-d3)aniline-3,4,5-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c(N)c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trideuterio-2,6-bis(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 130.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1456 |