Learn More
2,6-dimetilanilina-d6, TRC
Código de producto. 30381022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30381022 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30381022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4621971MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylaniline-d6 (o-Xylidine-d6)
CAS 919785-81-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 2H6 H5 N
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2,6-Di(methyl-d3)benzenamine (ACI), 2,6-Bis(trideuteriomethyl)aniline,2,6-Dimethylaniline D6 (dimethyl D6)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1N)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,6-bis(trideuteriometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 127.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1268
Porcentaje de pureza >95