Learn More
2,6-dimetilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481858 1000 g 1000 g
11464050 100 g 100 g
11474050 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14512.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,6-Dimethylaniline is used in pharmaceuticals, as dye intermediates and in organic synthesis. It is also used in the production of antioxidants, agricultural, pharmaceutical, rubber chemicals and other target organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dimetilanilina se utiliza en productos farmacéuticos, como productos intermedios de colorantes y en síntesis orgánica. También se utiliza en la producción de antioxidantes, productos farmacéuticos, agrícolas, químicos de caucho y otras moléculas orgánicas objetivo.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua. Miscible con etanol y éter dietílico.
Nota
Es sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-62-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007747
Clave InChI UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
Nombre IUPAC 2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylaniline
Punto de fusión 11°C
Densidad 0.981
Cantidad 1000 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.56
Número UN UN1711
Beilstein 636332
Índice Merck 14,10084
Punto de ebullición 216°C
Información de solubilidad Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%