Learn More
2,6-dimetilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10162620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10162620 100 g Frasco de vidrio 100 g
10172570 5 g Frasco de vidrio 5 g
10753651 500 g Frasco de vidrio 500 g
10700965 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10162620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115941000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-62-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007747
Clave InChI UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
Nombre IUPAC 2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethylaniline
Punto de fusión 10°C to 12°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9800g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5591 to 1.5611
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 0.98
Fórmula lineal (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1107
Índice Merck 15, 10282
Punto de ebullición 216°C
Información de solubilidad Solubility in water: 7.5g/L (20 c). Other solubilities: very soluble in ether and ethanol,soluble in dimethyl sulfoxide,carbon tetrachlorid
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.