Learn More
2',6'-Dimetilacetanilida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431717 100 g 100 g
11421717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25687.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2198-53-0 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2198-53-0
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD00008675
Clave InChI NRPTXWYBRKRZES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2',6'-dimethylacetanilide, 2,6-dimethylacetanilide, 2',6'-acetoxylidide, acetamide, n-2,6-dimethylphenyl, n-acetyl-2,6-xylidine, n-acetyl-2,6-dimethylaniline, acetanilide, 2',6'-dimethyl, unii-68gzi4j9fm, 68gzi4j9fm
PubChem CID 16616
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',6'-Dimethylacetanilide
Punto de fusión 179°C to 183°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 97%