Learn More
2,6-Dimetil-trans-2,6-octadieno, TRC
Código de producto. 30133719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133719 500 mg 500 miligramos
30132734 250 mg 250 miligramos
30004434 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460240500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2609-23-6
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.25
Sinónimo (6E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene, (E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene, Deoxygeraniol, trans-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene
SMILES C/C(CC/C=C(C)/C)=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-trans-2,6-octadiene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,6,8H2,1-4H3/b10-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1409
Porcentaje de pureza >95%