Learn More
2,6-Dimetil-γ-pirona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10725951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10725951 25 g Frasco de vidrio 25 g
10102290 100 g Frasco de vidrio 100 g
10686544 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10725951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116740250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1004-36-0 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1004-36-0
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00006579
Clave InChI VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
PubChem CID 13862
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiran-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 133°C to 137°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 291
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethyl-y-pyrone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.