Learn More
2,6-dimetil-d6-anilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylaniline-d6 (o-Xylidine-d6) |
| CAS | 919785-81-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H6 H5 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5 H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccc(c1N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,6-bis(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 127.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1268 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |