Learn More
2,6-Dimetil-5-heptenal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363397 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11363397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 017773.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-72-9 | Molecular Formula: C9H16O | Molecular Weight: 140.226 g/mol
It is used or fragrances designed to have a special fruity note tending towards melon, cucumber and pumpkin. It is mainly used perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-72-9
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.226
Número MDL MFCD00006981
Clave InChI YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-5-heptenal, melonal, 5-heptenal, 2,6-dimethyl, bergamal, 2,6-dimethyl-5-hepten-1-al, 2,6-dimethyl-5-heptanal, 2,6-dimethylhept-5-en-1-al, fema no. 2389, 2,6-dimethyl-2-hepten-7-al, 2,6-dimethyl-5-heptenal natural
PubChem CID 61016
Nombre IUPAC 2,6-dimetilhept-5-enal
SMILES CC(CCC=C(C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-5-heptenal
Densidad 0.879 g/mL
Punto de ebullición 116°C to 124°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.4441
Cantidad 250 g
Número UN UN1989
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol,paraffin oil. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.22
Forma física Líquido