Learn More
2,6-Dimetil-4-tert-Ácido butilfenilacético, TRC
Código de producto. 30383290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383290 100 mg
30370212 10 mg
30381309 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 854646-92-7
Fórmula molecular C14 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 220.31
Sinónimo [4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Xylometazoline Hydrochloride Imp. F (EP)
Nombre IUPAC Ácido acético 2-(4-tert-butil-2,6-dimetilfenil)acético
SMILES Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O2/c1-9-6-11(14(3,4)5)7-10(2)12(9)8-13(15)16/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1463