Learn More
2,6-Dimetil-4-pirona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415163 250 g 250 g
11495153 10 g 10 g
11405163 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415163 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12799.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1004-36-0 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2,6-Dimethyl-4-pyrone is used as a chemical and organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dimetil-4-pirona se utiliza como intermediario químico y orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable a temperaturas y presión normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1004-36-0
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00006579
Clave InChI VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
PubChem CID 13862
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiran-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-4-pyrone
Punto de fusión 132°C to 136°C
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Cantidad 250 g
Beilstein 107418
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%