Learn More
2,6-Dimetil-4-pirona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405163 50 g 50 g
11495153 10 g 10 g
11415163 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405163 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12799.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1004-36-0 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2,6-Dimethyl-4-pyrone is used as a chemical and organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dimetil-4-pirona se utiliza como intermediario químico y orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable a temperaturas y presión normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1004-36-0
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00006579
Clave InChI VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
PubChem CID 13862
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiran-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-4-pyrone
Punto de fusión 132°C to 136°C
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Cantidad 50 g
Beilstein 107418
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%