Learn More
2,6-dimetil-4-piperidinol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethyl-4-piperidinol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 4733-70-4 |
| Fórmula molecular | C7H15NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dimethyl-4-hydroxypiperidine, 2,6-Dimethyl-piperidin-4-ol, 2,6-Lupetidin-4-ol, 4-Hydroxy-2,6-dimethylpiperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8-5/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | N#Cc1c(F)cccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |