Learn More
2,6-Dimetil-4-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30386526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386526 500 mg
30370187 50 mg
30384714 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460155500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2423-71-4
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 167.162
Sinónimo Phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro-, 2,6-Xylenol, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, 4-Nitro-2,6-dimethylphenol, 4-Nitro-2,6-xylenol, NSC 2990
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-nitrofenol
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582