Learn More
2,6-Dimetil-4-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442847 25 g 25 g
11432847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15472.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2423-71-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It was used as internal standard in determination of 4-nitrophenol and 3-methyl-4-nitrophenol in human urine by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol was used to study the disposition requirement for binding of p-nitrophenol and sodium p-nitrophenolate like substrates with cyclohexaamylaose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó como estándar interno para la determinación de 4-nitrofenol y 3-metil-4-nitrofenol en orina humana mediante cromatografía líquida combinada con espectrometría de masas en tándem. El 6-dimetil-4-nitrofenol se utilizó para estudiar el requisito de disposición para la unión de p-nitrofenol y p-nitrofenolato sódico como sustratos con ciclohexaamilosa.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2423-71-4
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00007339
Clave InChI FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17030
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-nitrofenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Punto de fusión ∼168°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1873275
Sinónimo 4-nitro-2,6-xylenol, 2,6-xylenol, 4-nitro, 4-nitro-2,6-dimethylphenol, phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro, phenol,2,6-dimethyl-4-nitro, acmc-1cljn, 2, 4-nitro, intermediates-zcf02651, 2,6-dimethyl4-nitrophenol, phenol,6-dimethyl-4-nitro
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.17
Porcentaje de pureza 98%