Learn More
2,6-Dimetil-4-nitroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396619 5 g 5 g
11386619 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26204.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14804-39-8 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14804-39-8
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00024537
Clave InChI HSDNHFOJTRMGER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-nitroanisole, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro, benzene,2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro, acmc-20ao84, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro-,, 4-methoxy-3,5-dimethylnitrobenzene, 2,6-dimethyl-1-methoxy-4-nitrobenzene, 2-methoxy-1,3-di-methyl-5-nitrobenzene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro
PubChem CID 139835
Nombre IUPAC 2-metoxi-1,3-dimetil-5-nitrobenceno
SMILES COC1=C(C)C=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Punto de fusión 85°C to 92°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 99%