Learn More
2,6-dimetil-4-nitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethyl-4-nitroaniline |
| CAS | 16947-63-0 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(10(11)12)4-6(2)8(5)9/h3-4H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C)N |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0742 |