Learn More
Acridina-9-carboxilato de 2,6-dimetil-4-(metoxicarbonil)fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl Acridine-9-carboxylate |
| CAS | 1156506-80-7 |
| Fórmula molecular | C24H19NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 9-Acridinecarboxylic Acid 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-dimethylphenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H19NO4/c1-14-12-16(23(26)28-3)13-15(2)22(14)29-24(27)21-17-8-4-6-10-19(17)25-20-11-7-5-9-18(20)21/h4-13H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(C)c(OC(=O)c2c3ccccc3nc4ccccc24)c(C)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 385.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.1314 |