Learn More
2,6-dimetil-4-hidroxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine |
| CAS | 13603-44-6 |
| Fórmula molecular | C7H9NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 4-Hydroxy-2,6-dimethylpyridine, 4-Hydroxy-2,6-lutidine, NSC 111932 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(C)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetilpiridin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 123.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0684 |