Learn More
2,6-Dimetil-4-heptanona, técnico, resto principalmente 4,6-dimetil-2-heptanona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081610 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10645582 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10736361 20 L Bidón de metal 20 litros
3 options
Código de producto. 10081610
Marca: Thermo Scientific Acros 149440025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-83-8 , 19549-80-5
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00008940
Clave InChI PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
Nombre IUPAC 2,6-dimetilheptan-4-ona
SMILES CC(C)CC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethyl-4-heptanone
Nombre de nota tech., 80%
% mín. CAS 75.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -46°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8090g/mL
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4120 to 1.415
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 710
Gravedad específica 0.809
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (0.05g/100 mL). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosidad 1.05 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza ≥75% (typically) exact percentage on the certificate of analysis, 96% min. (main compound plus isomer)
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.