Learn More
2,6-Dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10742833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742833 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10742833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 269410-25-5
Fórmula molecular C14H21BO3
Peso molecular (g/mol) 248.13
Número MDL MFCD02093724
Clave InChI TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4-5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2-4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2734649
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 104.0°C to 109.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.