Learn More
2,6-dimetil-3-(fenilmetoxi)-anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethyl-3-(phenylmethoxy)-aniline |
| CAS | 70261-50-6 |
| Fórmula molecular | C15H17NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Benzyloxy-2,6-dimethylaniline, 2,6-dimethyl-3-(phenylmethoxy)-benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO/c1-11-8-9-14(12(2)15(11)16)17-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,10,16H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(OCc2ccccc2)c(C)c1N |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-3-fenilmetoxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.131 |