Learn More
2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10140572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10140572 5 g Frasco de vidrio 5 g
10562062 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10140572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408360050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18362-64-6 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18362-64-6
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.225
Número MDL MFCD00015040
Clave InChI CEGGECULKVTYMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-3,5-heptanedione, diisobutyrylmethane, 3,5-heptanedione, 2,6-dimethyl, acmc-209ekw, 2,6-dimethyl-3,5-heptandione
PubChem CID 87597
Nombre IUPAC 2,6-dimetilheptano-3,5-diona
SMILES CC(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethyl-3, 5-heptanedione
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4586g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCH2COCH(CH3)2
Índice de refracción 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.