Learn More
2,6-Dimetil-2-heptanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11461717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461717 50 g 50 g
11471717 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25691.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13254-34-7
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.258
Número MDL MFCD00072198
Clave InChI HGDVHRITTGWMJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-2-heptanol, 2-heptanol, 2,6-dimethyl, dimetol, freesiol, lolitol, dimethyl heptanol, acmc-20ao86, dimetol dimethyl heptanol, dsstox_cid_21424, dsstox_rid_79728
PubChem CID 83268
Nombre IUPAC 2,6-dimetilheptan-2-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-2-heptanol
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 179°C to 181°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.426
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.25
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación