Learn More
2,6-Dimetil-1,4-dioxano (> 85%), TRC
Código de producto. 30387560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387560 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30387560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4798855MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-1,4-dioxane
CAS 10138-17-7
Fórmula molecular C6 H12 O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC1COCC(C)O1
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-1,4-dioxano
Peso molecular (g/mol) 116.158
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.084