Learn More
2,6-dimetil-1,3-benzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethyl-1,3-benzothiazole |
| CAS | 2941-71-1 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,6-Dimethyl-1,3-benzothiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NS/c1-6-3-4-8-9(5-6)11-7(2)10-8/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc2nc(C)sc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-1,3-benzotiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 163.239 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.046 |