Learn More
2,6-dimetoxitolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethoxytoluene |
| CAS | 5673-07-4 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,3-Dimethoxy-2-methylbenzene, 2,6-Dimethoxytoluene, 2-Methyl-1,3-dimethoxybenzene, 2-Methylresorcinol Dimethyl Ether, NSC 62674, 1,3-Dimethoxy-2-methylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1C |
| Nombre IUPAC | 1,3-Dimetoxi-2-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |