Learn More
2,6-Dimetoxitolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405197 25 g 25 g
11415197 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22606.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5673-07-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2,6-Dimethoxytoluene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dimetoxitolueno se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5673-07-4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxytoluene
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Aromatic
Fórmula molecular C4H7ClMg
Número MDL MFCD00674003
Cantidad 25 g
Beilstein 2045327
Sinónimo methallylmagnesium chloride, 2-methylallylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-methyl-2-propenyl, methallyl magnesium chloride, methallyl-magnesium chloride, 2-methylallyl magnesium chloride, bjvfgwybolmuem-uhfffaoysa-m, 2-methylallylmagnesium chloride solution, 2-methyl-2-propenyl magnesium chloride, 2-methyl-2-propen-1-yl magnesium chloride
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI BJVFGWYBOLMUEM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=C)C[Mg]Cl
Nombre IUPAC chloro(2-methylprop-2-en-1-yl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 114.86
PubChem CID 5175691
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%