Learn More
2,6-Dimetoxipiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449767 100 g 100 g
11439767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22746.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6231-18-1 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6231-18-1
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.15
Número MDL MFCD00006266
Clave InChI IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy pyridine, pyridine,2,6-dimethoxy, acmc-1b7tt, ksc494c3n, 2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxypyridine 25g
PubChem CID 80378
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxipiridina
SMILES COC1=CC=CC(OC)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxypyridine
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1525332
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.15
Porcentaje de pureza ≥98%