Learn More
Ácido 2,6-dimetoxipiridina-3-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744872 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10744872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436650100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
CAS 16727-43-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141.5°C to 142.8°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9NO4
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,6-dimethoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-nicotinic acid, pubchem11091, acmc-1bphc, 3-pyridinecarboxylicacid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinecarboxylic acid
Clave InChI SDJQZCSCHUIITF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Nombre IUPAC ácido 2,6-dimetoxipiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 183.17
PubChem CID 853178
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.