Learn More
Pinacol éster de ácido 2,6-dimetoxipiridina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11916471 1 g 1 g
11926471 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444920010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 214360-59-5 | C13H20BNO4 | 265.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214360-59-5
Fórmula molecular C13H20BNO4
Peso molecular (g/mol) 265.12
Número MDL MFCD03788240
Clave InChI VZGDCNFVMWRPOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethoxy-5 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2,6-dimethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabo
PubChem CID 2758487
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxi-3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES COC1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C(OC)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión < 39°C to 44°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.